Documentos Principais
8.08308
Sigma-Aldrich
Titanium(III) chloride solution
about 30%, in about 10% hydrochloric acid, for synthesis
Sinônimo(s):
Titanium trichloride
About This Item
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.22
Nome do produto
Titanium(III) chloride solution about 30%, (in about 10% hydrochloric acid) for synthesis
Nível de qualidade
Formulário
solution
densidade
1.334 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
Nota de análise
Assay (cerimetric TiCl₃): 27 - 33 %
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3