1.10789
Titanium(III) chloride solution
15%, (in about 10% hydrochloric acid) for amino acid analysis Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Titanium trichloride
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Titanium(III) chloride solution about 15%, (in about 10% hydrochloric acid) for amino acid analysis Reag. Ph Eur
Agency
reag. Ph. Eur.
Nível de qualidade
Formulário
liquid
pH
<1 (20 °C in H2O, undiluted)
densidade
1.21 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
Nota de análise
- cerimetric TiCl₃:
14.5 - 15.5 %
- argentometric, HCl: 9.0 - 11.0 %
Density (d 20/20): about 1.19
Sulphate (SO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3