Documentos Principais
8.08307
Sigma-Aldrich
Titanium(III) chloride solution
about 15%, in about 10% hydrochloric acid, for synthesis
Sinônimo(s):
Tricloreto de titânio
About This Item
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.22
Nome do produto
Solução de cloreto de titânio (III) cerca de 15%, (in about 10% hydrochloric acid) for synthesis
Nível de qualidade
Formulário
solution
adequação da reação
reagent type: reductant
pH
<1 (20 °C in H2O, undiluted)
densidade
1.21 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
Nota de análise
Teor (cerimétrico, TiCl₃): 14,5%-15,5%
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3