Documentos Principais
443875
Sigma-Aldrich
Holmium(III) perchlorate solution
40 wt. % in H2O, 99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Holmium perchlorate (Ho(ClO4 )3 ), Holmium triperchlorate
About This Item
Fórmula linear:
Ho(ClO4)3
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
for analytical purposes
pressão de vapor
0.12 psi ( 20 °C)
1.68 psi ( 55 °C)
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: holmium
concentração
40 wt. % in H2O
Impurezas
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
densidade
1.57 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Ho+3].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/3ClHO4.Ho/c3*2-1(3,4)5;/h3*(H,2,3,4,5);/q;;;+3/p-3
chave InChI
HRWMCDDQLSZQPE-UHFFFAOYSA-K
Descrição geral
Holmium (III) perchlorate is a yellow solution widely used to verify the wavelength scale of UV/visible spectrophotometers with sharp absorption peaks at 200-900 nm.
Aplicação
Holmium(III) perchlorate solution can be used:
  • As a precursor to synthesize Holmium(III) complex nanoparticles.
  • To study the stability of holmium oxide for the establishment of wavelength standards for spectrophotometer.
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)