28125
18-Crown-6
purum, ≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
18C6, 1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
solid
pf
38-41 °C
42-45 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
O1CCOCCOCCOCCOCCOCC1
InChI
1S/C12H24O6/c1-2-14-5-6-16-9-10-18-12-11-17-8-7-15-4-3-13-1/h1-12H2
chave InChI
XEZNGIUYQVAUSS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)