901591
18-Crown-6 solution
1.0 M in THF
Sinônimo(s):
1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
concentração
1.0 M in THF
densidade
0.944 g/mL
cadeia de caracteres SMILES
O1CCOCCOCCOCCOCCOCC1
InChI
1S/C12H24O6/c1-2-14-5-6-16-9-10-18-12-11-17-8-7-15-4-3-13-1/h1-12H2
chave InChI
XEZNGIUYQVAUSS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Synthesis of diaryl ethers, diaryl thioethers, and diarylamines mediated by potassium fluoride-alumina and 18-crown-6
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-2.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-18.88 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)