253197
Dibenzo-24-crown-8
98%
Sinônimo(s):
2,3,14,15-Dibenzo-1,4,7,10,13,16,19,22-octaoxacyclotetracosa-2,14-diene, 6,7,9,10,12,13,20,21,23,24,26,27-Dodecahydrodibenz[b,n]-1,4,7,10,13,16,19,22-octaoxacyclotetracosane
Ensaio
98%
pf
103-105 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
C1COCCOc2ccccc2OCCOCCOCCOc3ccccc3OCCO1
InChI
1S/C24H32O8/c1-2-6-22-21(5-1)29-17-13-25-9-10-27-15-19-31-23-7-3-4-8-24(23)32-20-16-28-12-11-26-14-18-30-22/h1-8H,9-20H2
chave InChI
UNTITLLXXOKDTB-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?