332518
Dibenzo-30-crown-10
98%
Sinônimo(s):
2,3,17,18-Dibenzo-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28-decaoxacyclotriaconta-2,17-diene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
106-108 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1COCCOc2ccccc2OCCOCCOCCOCCOc3ccccc3OCCOCCO1
InChI
1S/C28H40O10/c1-2-6-26-25(5-1)35-21-17-31-13-9-29-11-15-33-19-23-37-27-7-3-4-8-28(27)38-24-20-34-16-12-30-10-14-32-18-22-36-26/h1-8H,9-24H2
chave InChI
MXCSCGGRLMRZMF-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?