477249
Dibenzo-21-crown-7
97%
Sinônimo(s):
6,7,9,10,12,13,20,21,23,24-Decahydrodibenzo[b,k][1,4,7,10,13,16,19]heptaoxacycloheneicosin, Dibenzo-21-crown-7 ether
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
103-107 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
C1COCCOc2ccccc2OCCOCCOc3ccccc3OCCO1
InChI
1S/C22H28O7/c1-3-7-21-19(5-1)26-15-11-23-9-10-24-12-16-27-20-6-2-4-8-22(20)29-18-14-25-13-17-28-21/h1-8H,9-18H2
chave InChI
JKCQOMAQPUYHPL-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?