Key Documents
8.13755
Sigma-Aldrich
Crown ether/Dibenzo-24-crown-8
for synthesis
Sinônimo(s):
Crown ether/Dibenzo-24-crown-8, Dibenzo-24-crown-8, 1,4,7,10,17,20,23,26-Octaoxa[10.10]orthocyclophane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H32O8
Número CAS:
Peso molecular:
448.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
238-027-7
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
forma
powder
pf
100-103 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C24H32O8/c1-2-6-22-21(5-1)29-17-13-25-9-10-27-15-19-31-23-7-3-4-8-24(23)32-20-16-28-12-11-26-14-18-30-22/h1-8H,9-20H2
chave InChI
UNTITLLXXOKDTB-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Purity (GC): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting range (lower value): 101 - 104
Melting range (upper value): 101 - 105
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Trietilamina ≥99%
Sigma-Aldrich
T0886
Trietilamina