8.18203
(9-Fluorenylmethyl) chloroformate
for synthesis
Sinônimo(s):
(9-Fluorenylmethyl) chloroformate, Chloroformic acid 9-fluorenylmethyl ester, FMOCCl
About This Item
grau
for synthesis
synthesis grade
Nível de qualidade
Formulário
powder
dilution
(for synthesis)
pf
60-63 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C15H11ClO2/c16-15(17)18-9-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14H,9H2
chave InChI
IRXSLJNXXZKURP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- (9-Fluorenylmethyl) chloroformate can be used as a coupling reagent.
- In the synthesis of amino acid esters. Fmoc chloride activates the carboxylic acid group of the amino acid, allowing it to react with an alcohol to form the ester.
- In the preparation of lysogangliosides.
- In the solid-phase peptide synthesis of DOPA-containing peptides.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3