323446
Ammonium tetrathiomolybdate
99.97% trace metals basis
Sinônimo(s):
Ammonium thiomolybdate, Diammonium tetrathiomolybdate
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Ensaio
99.97% trace metals basis
Formulário
crystalline
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: molybdenum
Impurezas
≤350.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[NH4+].[NH4+].[S-][Mo]([S-])(=S)=S
InChI
1S/Mo.2H3N.4S/h;2*1H3;;;;/q;;;;;2*-1/p+2
chave InChI
PQNOIAHNKHBLRN-UHFFFAOYSA-P
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?