336734
Ammonium tetrathiotungstate
≥99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Ammonium tungsten sulfide ((NH4 )2 WS4 ), Bis(ammonium) tetrathiotungstate(2-) , Diammonium tetrathiotungstate, Diammonium tetrathiotungstate(2-)
Ensaio
≥99.9% trace metals basis
forma
crystalline
densidade
2.71 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N.N.S[W](S)(=S)=S
InChI
1S/2H3N.2H2S.2S.W/h2*1H3;2*1H2;;;/q;;;;;;+2/p-2
chave InChI
MZSROLOWPFQNGM-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?