778087
Molybdenum(IV) selenide
-325 mesh, 99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Molybdenum diselenide
Ensaio
99.9% trace metals basis
forma
powder
tamanho de partícula
-325 mesh
pf
>400 °C
aplicação(ões)
battery manufacturing
InChI
1S/Mo.2Se
chave InChI
MHWZQNGIEIYAQJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
The production of hydrogen by catalytic water splitting is important for a wide range of industries including renewable energy petroleum refining and for the production of methanol and ammonia in the chemical industry.