243639
Tungsten(IV) sulfide
powder, 2 μm, 99%
Sinônimo(s):
Tungsten disulfide
Ensaio
99%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: tungsten
tamanho de partícula
2 μm
densidade
7.5 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
S=[W]=S
InChI
1S/2S.W
chave InChI
ITRNXVSDJBHYNJ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
The production of hydrogen by catalytic water splitting is important for a wide range of industries including renewable energy petroleum refining and for the production of methanol and ammonia in the chemical industry.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
243639-50G | 4061825596471 |
243639-500G | |
243639-5KG |