Key Documents
SML3409
Sigma-Aldrich
ATN-224
≥95% (elemental analysis)
Sinônimo(s):
2-hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium tetrathiomolybdate, ALXN1840, Bis-Choline-Tetrathiomolybdate, Tiomolibdate Choline, WTX101
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H28N2O2 · MoS4
Número CAS:
Peso molecular:
432.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (elemental analysis)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
, Orange to very dark red
solubilidade
H2O: ≥0.1 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
S=[Mo]([S-])([S-])=S.C[N+](C)(CCO)C.C[N+](C)(CCO)C
InChI
1S/2C5H14NO.Mo.4S/c2*1-6(2,3)4-5-7;;;;;/h2*7H,4-5H2,1-3H3;;;;;/q2*+1;;;;2*-1
chave InChI
NEYVHGQOGHJAAD-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
ATN-224 (Bis-Choline-Tetrathiomolybdate) is an orally available and potent inhibitor of superoxide dismutase 1 (SOD1) that exhibit potent anticancer activities. ATN-224 is a copper chelator that rapidly lowers free coper levels and improve clinical symptoms in Wilson′s disease patients.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3