G117
Glipizide
solid
Sinônimo(s):
1-Cyclohexyl-3-{4-[2-(5-methylpyrazine-2-carboxamido)ethyl]phenylsulfonyl}urea
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
cor
white
solubilidade
methanol: 1.9 mg/mL
DMSO: 48 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cnc(cn1)C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)NC3CCCCC3
InChI
1S/C21H27N5O4S/c1-15-13-24-19(14-23-15)20(27)22-12-11-16-7-9-18(10-8-16)31(29,30)26-21(28)25-17-5-3-2-4-6-17/h7-10,13-14,17H,2-6,11-12H2,1H3,(H,22,27)(H2,25,26,28)
chave InChI
ZJJXGWJIGJFDTL-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ABCC8(6833) , KCNJ1(3758) , KCNJ11(3767)
Descrição geral
Aplicação
- chick embryo yolk sac membrane (YSM) and chorioallantoic membrane (CAM) assay
- MCF-7 breast cancer assay on chorioallantoic membrane (CAM)
- metastasis assays
- rat aortic ring assay
- in vivo matrigel plug assay
- 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide (MTT) assay
- flow cytometry
- western blotting
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Glucose metabolism is regulated by the opposing actions of insulin and glucagon. Insulin is released from pancreatic ß cells in response to high blood glucose levels and regulates glucose metabolism through its actions on muscle, liver, and adipose tissue.