PZ0006
Exemestane
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
6-Methyleneandrosta-1,4-diene-3,17-dione
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D +250 to +300°, c = 1 in methanol
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: ≥20 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC(=C)C4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C20H24O2/c1-12-10-14-15-4-5-18(22)20(15,3)9-7-16(14)19(2)8-6-13(21)11-17(12)19/h6,8,11,14-16H,1,4-5,7,9-10H2,2-3H3/t14-,15-,16-,19+,20-/m0/s1
chave InChI
BFYIZQONLCFLEV-DAELLWKTSA-N
Informações sobre genes
human ... CYP19A1(1588)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)