PHR1540
Letrozole
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Letrozole, 4,4′-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethylene)bisbenzonitrile
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000685
traceable to USP 1356971
família API
letrozole
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1 g
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N#CC(C=C1)=CC=C1C(N2C=NC=N2)C3=CC=C(C#N)C=C3
InChI
1S/C17H11N5/c18-9-13-1-5-15(6-2-13)17(22-12-20-11-21-22)16-7-3-14(10-19)4-8-16/h1-8,11-12,17H
chave InChI
HPJKCIUCZWXJDR-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CYP19A1(1588)
Descrição geral
Letrozole is used for the treatment of breast cancer in hormone-dependent postmenopausal patients. The drug works by blocking the synthesis of estrogen, a causative agent for cancer.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)