R1402
Raloxifene hydrochloride
solid
Sinônimo(s):
Keoxifene hydrochloride, LY 156758, [6-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)benzo[b]thien-3-yl][4-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]phenyl]methanone hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
Nível de qualidade
cor
light yellow
solubilidade
DMSO: soluble 28 mg/mL
H2O: insoluble
originador
Eli Lilly
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Oc1ccc(cc1)-c2sc3cc(O)ccc3c2C(=O)c4ccc(OCCN5CCCCC5)cc4
InChI
1S/C28H27NO4S.ClH/c30-21-8-4-20(5-9-21)28-26(24-13-10-22(31)18-25(24)34-28)27(32)19-6-11-23(12-7-19)33-17-16-29-14-2-1-3-15-29;/h4-13,18,30-31H,1-3,14-17H2;1H
chave InChI
BKXVVCILCIUCLG-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ESR2(2100)
Aplicação
- as a competitive inhibitors for estrogen receptor α in breast cancer cells
- as an anti-resorptive agents to test its effect on improving bone mineral density (BMD) in six-month-old female ovariectomized rats
- to test effect on viability of esophageal adenocarcinoma cells
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2