L6545
Letrozole
≥98% (HPLC), powder, non-steroidal aromatase inhibitor
Sinônimo(s):
4,4′-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethylene)bisbenzonitrile
About This Item
Produtos recomendados
product name
Letrozole, ≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: >50 mg/mL
originador
Novartis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N#CC(C=C1)=CC=C1C(N2C=NC=N2)C3=CC=C(C#N)C=C3
InChI
1S/C17H11N5/c18-9-13-1-5-15(6-2-13)17(22-12-20-11-21-22)16-7-3-14(10-19)4-8-16/h1-8,11-12,17H
chave InChI
HPJKCIUCZWXJDR-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CYP19A1(1588)
Aplicação
- in organoid growth assay to determine its inhibitory capacity(48)
- to investigate steroid receptor coactivator-1 (SRC-1) mediated endogenous estrogen regulation of hippocampal PSD-95(49)
- to determine its effects on tumor-induced hyperalgesia(50)
- for hormonal manipulation in rats(51)
- to study its effects on lipocalin-2 (Lcn2)(52)
- to determine its effects on mechanical hyperalgesia and aromatase expression(53)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3