SML0653
Capecitabine
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
5′-Deoxy-5-fluoro-N-[(pentyloxy)carbonyl]cytidine, Ro-9-1978
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D +80 to +100°, c = 0.5 in methanol
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 10 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](N2C(N=C(NC(OCCCCC)=O)C(F)=C2)=O)O[C@@H]1C
InChI
1S/C15H22FN3O6/c1-3-4-5-6-24-15(23)18-12-9(16)7-19(14(22)17-12)13-11(21)10(20)8(2)25-13/h7-8,10-11,13,20-21H,3-6H2,1-2H3,(H,17,18,22,23)/t8-,10-,11-,13-/m1/s1
chave InChI
GAGWJHPBXLXJQN-UORFTKCHSA-N
Informações sobre genes
human ... TYMS(7298)
Aplicação
- in combination with gemcitabine to achieve glutamine deprivation by enhancing the sensitivity of expression in pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) cells to inhibitors of glutamine metabolism and study its effect on PDAC cell survival
- to study the drug metabolic function in a two-organ microfluidic system
- as an anti-cancer agent to study its cytotoxic activity alone or in combination with B87 on cancer cells
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)