PZ0017
Tofacitinib citrate
≥98% (HPLC), powder, JAK3 inhibitor
Sinônimo(s):
(3R,4R)-4-Methyl-3-(methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-ylamino)-β-oxo-1-piperidinepropanenitrile citrate salt, 3-[(3R,4R)-4-Methyl-3-[methyl-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)amino]piperidin-1-yl]-3-oxopropanenitrile citrate salt, CP-690550-10, Tasocitinib citrate salt
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Tofacitinib citrate, ≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL (clear solution; warmed)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.C[C@@H]1CCN(C[C@@H]1N(C)c2ncnc3[nH]ccc23)C(=O)CC#N
InChI
1S/C16H20N6O.C6H8O7/c1-11-5-8-22(14(23)3-6-17)9-13(11)21(2)16-12-4-7-18-15(12)19-10-20-16;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h4,7,10-11,13H,3,5,8-9H2,1-2H3,(H,18,19,20);13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/t11-,13+;/m1./s1
chave InChI
SYIKUFDOYJFGBQ-YLAFAASESA-N
Informações sobre genes
human ... JAK1(3716) , JAK2(3717) , JAK3(3718) , TYK2(7297)
Descrição geral
Aplicação
- as a ligand for human serum albumin in fluorescence quenching, dynamic light scattering (DLS) measurements, differential scanning calorimetry and molecular docking studies
- as a medium supplement for full depth articular cartilage (FDC) explants to monitor cytokine-induced proteoglycan loss
- as a Janus kinase inhibitor in MCF7 breast cancer cells
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology