SML1633
7-AAD
≥97% (HPLC), liquid (solution in DMSO:H2O (1:1)), fluorescent indicator
Sinônimo(s):
7-Aminoactinomycin D Ready Made Solution, 7-Aminodactinomycin Ready Made Solution
About This Item
Produtos recomendados
product name
7-AAD Ready Made Solution, 1 mg/mL
forma
liquid (solution in DMSO:H2O (1:1))
Nível de qualidade
condição de armazenamento
protect from light
concentração
1 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C62H87N13O16/c1-26(2)42-59(85)74-21-17-19-36(74)57(83)70(13)24-38(76)72(15)48(28(5)6)61(87)89-32(11)44(55(81)66-42)68-53(79)34-23-35(63)30(9)51-46(34)65-47-40(41(64)50(78)31(10)52(47)91-51)54(80)69-45-33(12)90-62(88)49(29(7)8)73(16)39(77)25-71(14)58(84)37-20-18-22-75(37)60(86)43(27(3)4)67-56(45)82/h23,26-29,32-33,36-37,42-45,48-49H,17-22,24-25,63-64H2,1-16H3,(H,66,81)(H,67,82)(H,68,79)(H,69,80)
chave InChI
YXHLJMWYDTXDHS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Excitation: 503 nm (0.01 M phosphate buffer, pH 7.0 containing 0.1 mM EDTA); 550 nm
Emission: 675 nm (0.01 M phosphate buffer, pH 7.0 containing 0.1 mM EDTA); 672 nm
DNA Complex:
Excitation: 543 nm; 555 nm
Emission: 655 nm; 665 nm
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1