P5624
PD-118057
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
2-[[4-[2-(3,4-Dichlorophenyl)ethyl]phenyl]amino]benzoic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
cor
light yellow
solubilidade
DMSO: 9 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccccc1Nc2ccc(CCc3ccc(Cl)c(Cl)c3)cc2
InChI
1S/C21H17Cl2NO2/c22-18-12-9-15(13-19(18)23)6-5-14-7-10-16(11-8-14)24-20-4-2-1-3-17(20)21(25)26/h1-4,7-13,24H,5-6H2,(H,25,26)
chave InChI
ZCQOSCDABPVAFB-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to potassium channels for your research needs.