M3778
N-Methyl-N-propargyl-3-(2,4-dichlorophenoxy)propylamine hydrochloride
≥97% (GC)
Sinônimo(s):
Clorgyline
Ensaio
≥97% (GC)
Formulário
powder
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CN(CCCOc1ccc(Cl)cc1Cl)CC#C
InChI
1S/C13H15Cl2NO.ClH/c1-3-7-16(2)8-4-9-17-13-6-5-11(14)10-12(13)15;/h1,5-6,10H,4,7-9H2,2H3;1H
chave InChI
BBAZDLONIUABKI-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... MAOA(4128)
rat ... Maoa(29253) , Maob(25750)
Categorias relacionadas
Aplicação
- in MAO-A biochemical assay
- to study its effects on the transit of serotonin (5-HT) in the human placenta explants
- to study its effects on human prostate cancer cells
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?