MAK520
Monoamine Oxidase (MAO) Inhibitor Screening Kit
sufficient for 100 fluorometric tests
Sinônimo(s):
MAO-A Inhibitor Detection Kit
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
aplicação(ões)
pharmaceutical
método de detecção
fluorometric
doença(s) relevante(s)
Alzheimer′s disease; Parkinson′s disease; depression; migraine disorder; schizophrenia; substance abuse; neurodegenerative disorders; neuropsychiatric diseases; neurological disorders
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Compatible with high-throughput handling systems.
Adequação
Princípio
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)