M5060
E-4031
≥98% (HPLC), lyophilized powder
Sinônimo(s):
N-[4-[[1-[2-(6-Methyl-2-pyridinyl)ethyl]-4-piperidinyl]carbonyl]phenyl]methanesulfonamide dihydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
lyophilized powder
condição de armazenamento
desiccated
técnica(s)
cell culture | embryo: suitable
cor
white
solubilidade
H2O: soluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.Cc1cccc(CCN2CCC(CC2)C(=O)c3ccc(NS(C)(=O)=O)cc3)n1
InChI
1S/C21H27N3O3S.2ClH/c1-16-4-3-5-19(22-16)12-15-24-13-10-18(11-14-24)21(25)17-6-8-20(9-7-17)23-28(2,26)27;;/h3-9,18,23H,10-15H2,1-2H3;2*1H
chave InChI
ZQBNWMFBOSOOLX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- human ether-a-go-go-related gene (hERG) blocker in human-induced pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes (hiPSC-CMs)
- IKr blocker in long QT syndrome (LQTS) induced pluripotent stem (iPSCs) embryoid bodies
- IKr blocker in rat ventricular myocytes
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)