A9415
Actinomycin D
from Streptomyces sp., suitable for cell culture, ≥95%
Sinônimo(s):
Cosmegen, Meractinomycin, Actinomycin C1, Actinomycin IV, Dactinomycin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Streptomyces sp.
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
forma
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cor
red, powder
pf
251-253
solubilidade
ethanol, DMSO: soluble (Stable in aqueous solutions at 2-8 °C.)
espectro de atividade do antibiótico
neoplastics
Modo de ação
DNA synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@H]1NC(=O)[C@@H](NC(=O)c2ccc(C)c3OC4=C(C)C(=O)C(N)=C(C(=O)N[C@H]5[C@@H](C)OC(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@@H]6CCCN6C(=O)[C@H](NC5=O)C(C)C)C4=Nc23)[C@@H](C)OC(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@@H]7CCCN7C1=O
InChI
1S/C62H86N12O16/c1-27(2)42-59(84)73-23-17-19-36(73)57(82)69(13)25-38(75)71(15)48(29(5)6)61(86)88-33(11)44(55(80)65-42)67-53(78)35-22-21-31(9)51-46(35)64-47-40(41(63)50(77)32(10)52(47)90-51)54(79)68-45-34(12)89-62(87)49(30(7)8)72(16)39(76)26-70(14)58(83)37-20-18-24-74(37)60(85)43(28(3)4)66-56(45)81/h21-22,27-30,33-34,36-37,42-45,48-49H,17-20,23-26,63H2,1-16H3,(H,65,80)(H,66,81)(H,67,78)(H,68,79)/t33-,34-,36+,37+,42-,43-,44+,45+,48+,49+/m1/s1
chave InChI
RJURFGZVJUQBHK-IIXSONLDSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Nota de preparo
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Os clientes também visualizaram
Artigos
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Protocolos
WST-1 assay protocol for measuring cell viability, proliferation, activation and cytotoxicity. Instructions for WST-1 reagent preparation and examples of applications. Frequently asked questions and troubleshooting guide for WST-1 assay.
Protocol Guide: XTT Assay for Cell Viability and Proliferation