grau
reference material
família API
fluconazole, letrozole
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
p.e.
260 °C (lit.)
pf
119-121 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
c1nc[nH]n1
InChI
1S/C2H3N3/c1-3-2-5-4-1/h1-2H,(H,3,4,5)
chave InChI
NSPMIYGKQJPBQR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Aplicação
Produtos recomendados
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
338.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
170 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHR9026-100MG | 4061841209447 |