PHR1826
Fluconazole Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
1,1′-(1,3-Phenylene)bis-1H-1,2,4-triazole, 1,1′-(1,3-Phenylene)-di-(1H-1,2,4-Triazole)
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1271733
família API
fluconazole
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 20 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]3(ncnc3)c1cc(ccc1)[n]2ncnc2
InChI
1S/C10H8N6/c1-2-9(15-7-11-5-13-15)4-10(3-1)16-8-12-6-14-16/h1-8H
chave InChI
WXNXRKYXCCDJHI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)