Y0000574
Fluconazole impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1,1′-(1,3-Phenylene)bis-1H-1,2,4-triazole
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
fluconazole
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]3(ncnc3)c1cc(ccc1)[n]2ncnc2
InChI
1S/C10H8N6/c1-2-9(15-7-11-5-13-15)4-10(3-1)16-8-12-6-14-16/h1-8H
chave InChI
WXNXRKYXCCDJHI-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)