1271711
USP
Fluconazole Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-[2-Fluoro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenyl]-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
fluconazole
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(ccc(c1)[n]4ncnc4)C(O)(C[n]3ncnc3)C[n]2ncnc2
InChI
1S/C15H14FN9O/c16-14-3-12(25-11-19-8-22-25)1-2-13(14)15(26,4-23-9-17-6-20-23)5-24-10-18-7-21-24/h1-3,6-11,26H,4-5H2
chave InChI
MMBHIHSCHXTGOX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Also used to prepare standard, and peak identification solutions during the impurity analysis of Fluconazole, and Fluconazole Tablets by using liquid chromatography in conjunction with a UV detector.
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Lact. - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)