PHR2066
Abacavir Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
(1S,4R)-4-(2-Amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)-2-cyclopentene-1-methanol hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1000452
família API
abacavir
embalagem
pkg of 50 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C11H12ClN5O.ClH/c12-9-8-10(16-11(13)15-9)17(5-14-8)7-2-1-6(3-7)4-18;/h1-2,5-7,18H,3-4H2,(H2,13,15,16);1H/t6-,7+;/m1./s1
chave InChI
VZJFPECAPXUELG-HHQFNNIRSA-N
Descrição geral
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Liver
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)