1356971
USP
Letrozole
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4,4′-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethylene)bisbenzonitrile
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
letrozole
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
N#CC(C=C1)=CC=C1C(N2C=NC=N2)C3=CC=C(C#N)C=C3
InChI
1S/C17H11N5/c18-9-13-1-5-15(6-2-13)17(22-12-20-11-21-22)16-7-3-14(10-19)4-8-16/h1-8,11-12,17H
chave InChI
HPJKCIUCZWXJDR-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CYP19A1(1588)
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Letrozole Tablets
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)