PHR1438
Simvastatin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Simvastatin
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to BP 739
traceable to Ph. Eur. S0650000
traceable to USP 1612700
família API
simvastatin
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
127-132 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12[C@H](C[C@@H](C)C=C1C=C[C@H](C)[C@@H]2CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)OC(=O)C(C)(C)CC
InChI
1S/C25H38O5/c1-6-25(4,5)24(28)30-21-12-15(2)11-17-8-7-16(3)20(23(17)21)10-9-19-13-18(26)14-22(27)29-19/h7-8,11,15-16,18-21,23,26H,6,9-10,12-14H2,1-5H3/t15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1
chave InChI
RYMZZMVNJRMUDD-HGQWONQESA-N
Informações sobre genes
human ... HMGCR(3156)
Descrição geral
Simvastatin is a hypolipidemic drug, which lowers plasma cholesterol by inhibiting 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-coenzyme A (HMG-CoA) reductase. It is widely used in the treatment of hypercholesterolemia.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?