09878
Molibdato de amônio
BioUltra, ≥99.0% (T)
Sinônimo(s):
Heptamolibdato de amônio, Ácido molíbdico
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
linha de produto
BioUltra
Ensaio
≥99.0% (T)
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: molybdenum
Impurezas
insoluble matter, passes filter test
pH
4.0-5.5 (25 °C, 0.05 M in H2O)
solubilidade
H2O: 0.05 M at 20 °C, clear, colorless
densidade
2.498 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤20 mg/kg
phosphate, silicate, arsenate (as PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Absorção
cut-off at 360 nm in H2O at 0.05 M
cadeia de caracteres SMILES
N.N.N.N.N.N.O.O.O.O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O
N.N.N.N.N.N.O.O.O.O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O
InChI
1S/7Mo.6H3N.10H2O.18O/h;;;;;;;6*1H3;10*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;3*+2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-6
chave InChI
FIXLYHHVMHXSCP-UHFFFAOYSA-H
Aplicação
- In situ preparation of molybdenum-dioxide-incorporated carbonized silk fiber and its application in supercapacitors.: This study discusses the in situ preparation of molybdenum dioxide incorporated into carbonized silk fiber, demonstrating its potential applications in supercapacitors due to enhanced electrical properties and stability (Ji et al., 2022).
- Constructing the Mo(2)C@MoO(x) Heterostructure for Improved SERS Application.: This paper presents the construction of a Mo(2)C@MoO(x) heterostructure, significantly improving surface-enhanced Raman scattering (SERS) applications due to its superior structural properties (Lai et al., 2022).
Outras notas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?