Documentos Principais
A7302
Sigma-Aldrich
Molibdato de amônio
ACS reagent, 81.0-83.0% MoO3 basis
Sinônimo(s):
Heptamolibdato de amônio, Ácido molíbdico
About This Item
Fórmula linear:
(NH4)6Mo7O24 · 4H2O
Número CAS:
Peso molecular:
1235.86
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
suitable for SM 5210
Ensaio
81.0-83.0% MoO3 basis
Formulário
crystalline
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: molybdenum
Impurezas
≤0.005% Insoluble matter
densidade
2.498 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
arsenate, phosphate, and silicate (as SiO2): ≤0.001%
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrate (NO3-): passes test (limit about 0.003%)
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.02%
traços de cátion
Mg: ≤0.005%
heavy metals: ≤0.001% (as lead)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
N.N.N.N.N.N.O.O.O.O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O
InChI
1S/7Mo.6H3N.10H2O.18O/h;;;;;;;6*1H3;10*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;3*+2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-6
chave InChI
FIXLYHHVMHXSCP-UHFFFAOYSA-H
Descrição geral
O molibdato de amônio tetra-hidratado (AMT) é um sal de molibdênio, frequentemente empregado na coloração crio-negativa que ajuda a identificar partículas enquanto preserva o material. Como catalisador, ele é usado para dessulfurar o tiofeno e seus derivados.
Aplicação
O molibdato de amônio tetra-hidratado pode ser usado como:
  • Uma fonte de molibdênio na síntese de molibdato de sódio di-hidratado (Na2MoO4·2H2O).
  • Uma fonte de molibdênio na síntese de nanobastões de molibdato de níquel (NiMoO4) pelo método de coprecipitação na presença de benzoato de níquel como fonte de níquel.
  • Um precursor na síntese de Mn-MoS2 (MMS). O MMS é empregado na produção de um composto de MMS/rGO (óxido de grafeno reduzido) que apresenta a maior eficiência de degradação da rodamina B (RhB).
  • Um catalisador na síntese de microcápsulas catalíticas de PVDF (fluoreto de polivinilideno). O PVDF é um catalisador heterogêneo para a oxidação seletiva do álcool benzílico em benzaldeído.
Qualidade
Pode conter cristais de molibdato de amônio escurecidos solúveis em água.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Suvarna Sounderajan et al.
Journal of hazardous materials, 149(1), 238-242 (2007-09-01)
Arsenic (V) is known to form heteropolyacid with ammonium molybdate in acidic aqueous solutions, which can be quantitatively extracted into certain organic solvents. In the present work, 12-molybdoarsenic acid extracted in butan-1-ol is used for quantification of As (V). Total
Shifeng Cao et al.
International journal of food microbiology, 141(3), 173-176 (2010-07-08)
The potential enhancement of Pichia membranifaciens by ammonium molybdate (NH(4)Mo) to control blue mould caused by Penicillium expansum on peach fruit was investigated. Combining P. membranifaciens at 1x10(8) cell/ml with 1 mM NH(4)Mo provided a more effective control of blue
Sidney Omelon et al.
Electrophoresis, 28(16), 2808-2811 (2007-07-21)
Nonradioactive polyphosphate (poly(P); (PO(3) (-))(n)) species resolved by PAGE can be detected by hydrolytic degradation of the polyphosphates into orthophosphates (P(i)) with a 5 M HCl solution saturated with NaCl, followed by staining the P(i) degradation products in a 1
Bernard Lorber et al.
Micron (Oxford, England : 1993), 39(4), 431-446 (2007-05-01)
The formation of 2D arrays of three small icosahedral RNA viruses with known 3D structures (tomato bushy stunt virus, turnip yellow mosaic virus and bromegrass mosaic virus) has been investigated to determine the role of each component of a negative
Kyung Ho Park et al.
Journal of hazardous materials, 138(2), 311-316 (2006-07-25)
The petroleum refining industry makes extensive use of hydroprocessing catalysts. These catalysts contain environmentally critical and economically valuable metals such as Mo, V, Ni and Co. In the present study, a simple hydrometallurgical processing of spent hydrodesulphurization (HDS) catalyst for
Protocolos
Enzymatic Assay of 5’-Nucleotidase