09215
Pigment Orange 5
analytical standard
Sinônimo(s):
1-[(2,4-Dinitrophenyl)azo]-2-naphthol, Permanent red 2G
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
310-320 °C
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccc(cc3[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H10N4O5/c21-15-8-5-10-3-1-2-4-12(10)16(15)18-17-13-7-6-11(19(22)23)9-14(13)20(24)25/h1-9,21H/b18-17+
chave InChI
HBHZKFOUIUMKHV-ISLYRVAYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Muta. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)