67195
Pigment Red 53
analytical standard
Sinônimo(s):
5-Chloro-2-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-4-methylbenzenesulfonic acid monosodium salt, Lake Red C
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC1=CC=C2C(C=CC=C2)=C1/N=N/C3=CC(C)=C(Cl)C=C3S(=O)([O-])=O.[Na+]
InChI
1S/C17H13ClN2O4S.Na/c1-10-8-14(16(9-13(10)18)25(22,23)24)19-20-17-12-5-3-2-4-11(12)6-7-15(17)21;/h2-9,21H,1H3,(H,22,23,24);/q;+1/p-1/b20-19+;
chave InChI
LLELVHKMCSBMCX-RZLHGTIFSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)