Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
1.01990
Supelco
1-Butanol
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
1-Butanol
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3OH
Número CAS:
Peso molecular:
74.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
200-751-6
NACRES:
NB.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
pressão de vapor
6.7 hPa ( 20 °C)
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.5% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
340 °C
potência
790 mg/kg LD50, oral (Rat)
3400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.4-11.3 % (v/v)
Impurezas
≤0.0008 meq/g Titrable acid
≤0.01% Carbonyl compounds (as CO)
≤0.01 % (v/v) Butyraldehyde (GC)
≤0.05 % (v/v) 2-Butanol (GC)
≤0.1% Water
≤0.1 % (v/v) Dibutyl ether (GC)
≤0.15 % (v/v) Isobutanol (GC)
resíduo de evaporação
≤0.001%
cor
clearAPHA: ≤10
pH
7 (20 °C, 70 g/L in H2O)
pb
116-118 °C/1013 hPa
pf
-89 °C
temperatura de transição
flash point 34 °C
densidade
0.81 g/cm3 at 20 °C
traços de cátion
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
chave InChI
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Os solventes de grau EMSURE são adequados para uma ampla gama de aplicações laboratoriais clássicas e são frequentemente usados em aplicações laboratoriais reguladas e altamente exigentes. A EMSURE fornece as especificações de produtos mais extensas e melhores em todo o mundo. Nós asseguramos que a nossa linha EMSURE atende aos requisitos da Sociedade Americana de Química (ACS), da parte de reagentes da Farmacopeia Europeia (Reag. Ph. Eur.) e também das normas ISO.
Aplicação
  • Caracterização e comparação de sabores em pimentas frescas e fermentadas envelhecidas: Impacto de diferentes variedades: O 1-butanol é utilizado nos métodos analíticos para avaliação dos perfis de sabor em pesquisa alimentar, destacando sua importância na química alimentar e no controle de qualidade (Liu M et al., 2024).
  • Controle da decomposição do pimentão verde pela bacteriocina paracina wx3 e seu efeito na qualidade de armazenamento do pimentão verde: O estudo incorpora 1-butanol em metodologias para examinar a preservação e a qualidade dos pimentões verdes, indicando sua aplicação na tecnologia pós-colheita e na patologia vegetal (Yi L et al., 2024).
  • Caminho para a síntese de amônia mediada por lítio com eficiência energética escalável: Esta pesquisa utiliza 1-butanol em processos relacionados a tecnologias de síntese com eficiência energética, destacando seu potencial em aplicações industriais sustentáveis (Kani NC et al., 2024).
Nota de análise
Pureza (GC): ≥ 99,5%
Identidade (IV): em conformidade
Aspecto: transparente
Cor: ≤ 10 na escala de Hazen
Ácido titulável: ≤ 0,0008 meq/g
Densidade (d 20 °C/20 °C): 0,8090-0,8120
Ponto de ebulição: 116-119 °C
2-Butanol (GC): ≤ 0,05% (v/v)
Butiraldeído (GC): ≤ 0,01% (v/v)
Éter dibutílico (GC): ≤ 0,1% (v/v)
Isobutanol (GC): ≤ 0,15% (v/v)
Aldeídos: em conformidade
Compostos carbonila (como CO): ≤ 0,01%
Substâncias prontamente carbonizáveis: em conformidade
Al (alumínio): ≤ 0,00005%
B (boro): ≤ 0,000002%
Ba (bário): ≤ 0,00001%
Ca (cálcio): ≤ 0,00005%
Cd (cádmio): ≤ 0,000005%
Co (cobalto): ≤ 0,000002%
Cr (crômio): ≤ 0,000002%
Cu (cobre): ≤ 0,000002%
Fe (ferro): ≤ 0,00001%
Mg (magnésio): ≤ 0,00001%
Mn (manganês): ≤ 0,000002%
Ni (níquel): ≤ 0,000002%
Pb (chumbo): ≤ 0,00001%
Sn (estanho): ≤ 0,00001%
Zn (zinco): ≤ 0,00001%
Resíduo de evaporação: ≤ 0,001%
Água: ≤ 0,1%
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
greener alternative product
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
1-Butanol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1209
1-Butanol
1-Butanol ≥99.5%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W217820
1-Butanol
1-Butanol suitable for HPLC, ≥99.7%
Sigma-Aldrich
34867
1-Butanol
2-Butanol for analysis EMSURE®
Supelco
1.09630
2-Butanol