Documentos Principais
1.00998
Supelco
2-propanol
≥99.8% (GC), suitable for gas chromatography (GC) EDC and FID, SupraSolv®
Sinônimo(s):
Álcool sec-propílico, IPA, Isopropanol, Álcool isopropílico
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHOH
Número CAS:
Peso molecular:
60.10
Beilstein:
635639
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
200-661-7
NACRES:
NA.03
Nome do produto
2-propanol, for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
densidade de vapor
2.1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
linha de produto
SupraSolv®
Ensaio
≥99.8% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
750 °F
potência
5045 mg/kg LD50, oral (Rat)
12800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
2.0-12.7 %, 93 °C
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7 (20 °C)
p.e.
82 °C (lit.)
pf
−89.5 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 12 °C
densidade
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-25°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
chave InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
SupraSolv ECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detetor) and FID (Flame Ionization detector). SupraSolv solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimal signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
Outras notas
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informações legais
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
12.0 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
2-propanol HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, 99.9%
Sigma-Aldrich
650447
2-propanol
Etanol for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Supelco
1.02371
Etanol
2-propanol EMPLURA®
Supelco
8.18766
2-propanol
2-propanol EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.00995
2-propanol
Metanol for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Supelco
1.06011
Metanol
2-propanol analytical standard
Supelco
91237
2-propanol
2-propanol suitable for HPLC, 99.9%
Sigma-Aldrich
34863
2-propanol
Acetona for gas chromatography MS SupraSolv®
Supelco
1.00658
Acetona