Key Documents
1.00882
Supelco
n-Pentane
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Sinônimo(s):
Pentane
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3CH3
Número CAS:
Peso molecular:
72.15
Beilstein:
969132
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
Número do índice EC:
203-692-4
NACRES:
NA.03
densidade de vapor
2.48 (vs air)
Nível de qualidade
linha de produto
SupraSolv®
Ensaio
≥99.8% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
500 °F
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
~8.3 %
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.358 (lit.)
pb
35-36 °C (lit.)
pf
−130 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point -48 °C (refers to pure substance)
solubilidade
0.4 g/L
densidade
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
chave InChI
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
SupraSolv® ECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detector) and FID (Flame Ionization detector). SupraSolv® solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimum signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
Recovered from special distillation cuts, they are tested for specific detectors to ensure high application security.
Aplicação
Ideal for GC applications including sensitive detection in residue and environmental analysis .
Outras notas
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informações legais
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-40.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-40 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Pentane ≥99% (GC)
Sigma-Aldrich
60489
Pentane
Pentane reagent grade, 98%
Sigma-Aldrich
158941
Pentane