grau
reagent grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.48 (vs air)
pressão de vapor
26.85 psi ( 55 °C)
8.43 psi ( 20 °C)
Ensaio
98%
forma
liquid
temperatura de autoignição
500 °F
Lim. expl.
~8.3 %
índice de refração
n20/D 1.358 (lit.)
pb
35-36 °C (lit.)
pf
−130 °C (lit.)
densidade
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
chave InChI
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-40.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-40 °C