Key Documents
1.02432
Supelco
Clorofórmio
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Sinônimo(s):
Tricloreto de metilidino, Triclorometano
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CHCl3
Número CAS:
Peso molecular:
119.38
Beilstein:
1731042
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
200-663-8
NACRES:
NA.03
densidade de vapor
4.1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
160 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
SupraSolv®
Ensaio
≥99.8% (GC)
forma
liquid
potência
695 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3980 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.445 (lit.)
pb
60.5-61.5 °C (lit.)
pf
−63 °C (lit.)
solubilidade
8.7 g/L
densidade
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
chave InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
SupraSolvECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detector) and FID (Flame Ionization Detector). SupraSolv solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline, and a minimal signal-to-noise ratio, leading to reliable and reproducible analysis results.
Aplicação
Chloroformcan be used as a solvent in the determination of peroxide value.
Outras notas
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informações legais
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Clorofórmio OmniSolv®
Supelco
CX1059
Clorofórmio
Clorofórmio HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
Sigma-Aldrich
650471
Clorofórmio
Chloroform solution NMR reference standard, 1% in acetone-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 3 mm × 8 in.
Supelco
611778
Chloroform solution
2-propanol for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Supelco
1.00998
2-propanol
Clorofórmio contains 100-200 ppm amylenes as stabilizer, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
C2432
Clorofórmio