Documentos Principais
1.02431
SAFC
Clorofórmio
EMPROVE® ESSENTIAL
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Tricloreto de metilidino, Triclorometano
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CHCl3
Número CAS:
Peso molecular:
119.38
Beilstein:
1731042
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
200-663-8
densidade de vapor
4.1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
160 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Ensaio
99.0-99.4% (GC)
Formulário
liquid
técnica(s)
API processing | polymorph screening: suitable
índice de refração
n20/D 1.445 (lit.)
p.e.
60.5-61.5 °C (lit.)
pf
−63 °C (lit.)
densidade
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
liquid formulation
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
chave InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponde às suas necessidades, bem como às demandas regulatórias, pode ser um desafio difícil na formulação. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O clorofórmio é usado em processos de produção farmacêutica e como um ingrediente de inativação em vacinas.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Clorofórmio HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Supelco
CX1058
Clorofórmio
Clorofórmio ≥99%, PCR Reagent, contains amylenes as stabilizer
Sigma-Aldrich
C7559
Clorofórmio
Chloroform solution NMR reference standard, 1% in acetone-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 3 mm × 8 in.
Supelco
611778
Chloroform solution
Clorofórmio anhydrous, ≥99%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
Sigma-Aldrich
288306
Clorofórmio