Documentos Principais
CX1059
Supelco
Clorofórmio
OmniSolv®
Sinônimo(s):
Tricloreto de metilidino, Triclorometano
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CHCl3
Número CAS:
Peso molecular:
119.38
Beilstein:
1731042
Número MDL:
Código UNSPSC:
51272501
Número do índice EC:
200-663-8
densidade de vapor
4.1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
160 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
OmniSolv®
Ensaio
≥99.8% chloroform + ethanol basis
Formulário
liquid
contém
0.5-1 % (v/v) ethanol as stabilizer
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.01% Water (H2O)
≤0.2 μeq/g Titrable acid
≤5 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
resíduo de evaporação
≤1 ppm
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.445 (lit.)
p.e.
60.5-61.5 °C (lit.)
pf
−63 °C (lit.)
solubilidade
8.7 g/L
densidade
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤245 nm
Absorção UV
λ: 245 nm Amax: ≤1.00
λ: 255 nm Amax: ≤0.15
λ: 260 nm Amax: ≤0.05
λ: 270 nm Amax: ≤0.02
λ: 290 nm Amax: ≤0.01
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
chave InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
OmniSolv®
Stabilized with Ethanol.
Embalagem
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Nota de preparo
Product filtered through a 0.2 μm filter
Nota de análise
Assay (CHCl3 + C2H5OH)99.8% minCapillary ECD responsive substances (as PCNB)5ng/L maxColor (APHA)10 maxEthanol0.5-1.0%(v/v)Evaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)250ppt maxFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardTitrable acid0.2µeq/g maxUV Abs. at 245 nm1.00AU maxUV Abs. at 255 nm0.15AU maxUV Abs. at 260 nm0.05AU maxUV Abs. at 270 nm0.02AU maxUV Abs. at 290 nm0.01AU maxUV Cut-off245nm maxWater (H2O)0.01% max
Informações legais
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Clorofórmio Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Supelco
CX1055
Clorofórmio
Clorofórmio for analysis EMPARTA® ACS
Supelco
1.07024
Clorofórmio
Clorofórmio biotech. grade, ≥99.8%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
Sigma-Aldrich
496189
Clorofórmio
Clorofórmio HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%, contains amylenes as stabilizer
Sigma-Aldrich
650498
Clorofórmio