Key Documents
CX1055
Supelco
Clorofórmio
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinônimo(s):
Tricloreto de metilidino, Triclorometano
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CHCl3
Número CAS:
Peso molecular:
119.38
Beilstein:
1731042
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número do índice EC:
200-663-8
Agency
meets USP/NF
Nível de qualidade
densidade de vapor
4.1 (vs air)
pressão de vapor
160 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.8% chloroform + ethanol basis
forma
liquid
Impurezas
≤0.03% Water (H2O)
≤0.05 ppm Lead (Pb)
resíduo de evaporação
≤0.001%
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.445 (lit.)
pb
60.5-61.5 °C (lit.)
pf
−63 °C (lit.)
solubilidade
8.7 g/L
densidade
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
chave InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
CX1055P-4 is packaged in poly coated glass bottles
Stabilized with Ethanol.
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Nota de análise
Acetone and Aldehydes (about 0.005%)To pass testAcid and chlorideTo pass testAssay (CHCl3 + C2H5OH)99.8% minColor (APHA)10 maxDensity at 25°C1.465-1.476g/mLEvaporation residue0.001% maxFormClear liquidFree chlorine (Cl)To pass testLead (Pb)0.05ppm maxSubstances darkened by sulfuric acidTo pass testSuitability for determination with dithizoneTo pass testWater (H2O)0.03% max
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Clorofórmio anhydrous, ≥99%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
Sigma-Aldrich
288306
Clorofórmio
Clorofórmio anhydrous, contains amylenes as stabilizer, ≥99%
Sigma-Aldrich
372978
Clorofórmio
2-propanol suitable for HPLC, 99.9%
Sigma-Aldrich
34863
2-propanol