Documentos Principais
650498
Sigma-Aldrich
Clorofórmio
HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%, contains amylenes as stabilizer
Sinônimo(s):
Tricloreto de metilidino, Triclorometano
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CHCl3
Número CAS:
Peso molecular:
119.38
Beilstein:
1731042
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12190000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.04
grau
HPLC Plus
for residue analysis
densidade de vapor
4.1 (vs air)
pressão de vapor
160 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.9%
Formulário
liquid
contém
amylenes as stabilizer
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.02% water
≤0.5 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
resíduo de evaporação
≤0.0001%
resíduo halogenado
<10 ng/L (as heptachlor epoxide)
índice de refração
n20/D 1.445 (lit.)
p.e.
60.5-61.5 °C (lit.)
pf
−63 °C (lit.)
densidade
1.48 g/mL at 25 °C
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorção UV
λ: 245 nm Amax: 1.00
λ: 250 nm Amax: 0.30
λ: 275-400 nm Amax: 0.005
adequação
suitable for residue analysis
aplicação(ões)
food and beverages
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
chave InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O clorofórmio é um hidrocarboneto orgânico clorado (CHC) comumente usado nas indústrias como solvente.
Aplicação
Adequado para HPLC, espectrofotometria, testes ambientais
O clorofórmio foi usado na produção de lamínulas silanizadas para penteado cromossômico (DNA combing).
Pode ser usado como:
  • Agente de extração em processo de extração de solvente.
  • Um componente das fases móveis binárias para cromatografia líquida–fotoionização à pressão atmosférica-espectrometria de massa (LC–APPIMS) de compostos modelo de triacilglicerol.
  • Solvente para recristalização.
O clorofórmio pode ser usado nos seguintes casos:
  • Extração de constituintes ativos de medicamentos anti-inflamatórios para sua análise por métodos de espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier e refletância total atenuada (ATR-FTIR)
  • Estimativa de ácido ascórbico, ácidos fenólicos livres e flavonoides em extratos de clorofórmio, metanol, água e ácido acético obtidos de duas amostras de folhas comestíveis usando cromatografia líquida de alto desempenho de fase reversa (RP-HPLC) acoplada ao detector de arranjo de fotodiodos (DAD)
  • Preparação de extratos de produtos de cannabis para a análise de resíduos de delta-9-tetrahidrocanabinol (THC) nas mãos de consumidores suspeitos por espectrometria de mobilidade iônica (IMS)
  • Investigação de diferentes solventes para medir suas taxas de recuperação para a extração de acrilamida e 5-hidroximetilfurfural (HMF) de amostras de frutos do mar para desenvolver um método baseado em HPLC-MS/MS para sua quantificação
  • Extração de pesticidas pelo método de microextração de gota única por imersão direta (SDME) de amostras de manga para análise subsequente por GC-MS
  • Preparação de amostras no perfil de lipídios de amostras biológicas complexas usando cromatografia líquida de modo misto off-line acoplada à cromatografia líquida de alto desempenho de fase reversa - espectrometria de massa de alta resolução
Embalagem
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Produtos recomendados
Descubra os reagentes LiChropur ideais para análise por HPLC ou LC-MS
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Clorofórmio anhydrous, &#8805;99%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
Sigma-Aldrich
288306
Clorofórmio
Clorofórmio analytical standard
Supelco
02487
Clorofórmio
Clorofórmio HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Supelco
CX1058
Clorofórmio
Silanization of coverslips for DNA combing.
Labit H, et al.
Biotechniques, 11, 50-50 (2009)
Analytical chemistry in a drop. Solvent extraction in a microdrop.
Liu H and Dasgupta PK.
Analytical Chemistry, 68(11), 1817-1821 (1996)
Electrogenerated chemiluminescent emission from an organized (L-B) monolayer of a Ru(bpy)32+-based surfactant on semiconductor and metal electrodes.
Zhang X and Bard AJ.
The Journal of Physical Chemistry, 92(20), 5566-5569 (1988)
Sheng-Suan Cai et al.
Journal of chromatography. A, 1173(1-2), 88-97 (2007-10-30)
In this work, we evaluate the performance of liquid chromatography-atmospheric pressure photoionization-mass spectrometry (LC-APPI-MS) for non-aqueous reversed phase analysis of six triacylglycerol model compounds using six binary mobile phases including MeOH/iPrOH, MeOH/CHCl(3), MeOH/CH(2)Cl(2), CH(3)CN/iPrOH, CH(3)CN/CHCl(3), and CH(3)CN/CH(2)Cl(2). All mobile phases
Kuan Sun et al.
Nature communications, 6, 6013-6013 (2015-01-15)
Solution-processed organic photovoltaic cells (OPVs) hold great promise to enable roll-to-roll printing of environmentally friendly, mechanically flexible and cost-effective photovoltaic devices. Nevertheless, many high-performing systems show best power conversion efficiencies (PCEs) with a thin active layer (thickness is ~100 nm) that