PHR1316
Clorofórmio
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Tricloreto de metilidino, Triclorometano
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1601383
densidade de vapor
4.1 (vs air)
pressão de vapor
160 mmHg ( 20 °C)
Formulário
liquid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.445 (lit.)
p.e.
60.5-61.5 °C (lit.)
pf
−63 °C (lit.)
densidade
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
chave InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
GC Analysis of Class 2 Residual Solvents on OVI-G43
US EPA Method TO-17: GC Analysis of Volatiles on VOCOL® after Collection/Desorption using Air Toxics Tube
US EPA Method 8260: GC Analysis of Volatiles on SPB®-624 after Purge & Trap using "K" Trap, Fast GC Analysis